Wichtige Dokumente
D68401
2,4-Dichlor-1-Nitrobenzol
97%
Synonym(e):
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol, asym.-Nitro-m-dichlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-32 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChIKey
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?