Merck
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-Dichloranthrachinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H6Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
201.5-203 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
InChIKey
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)