Merck
D32806
Sigma-Aldrich
1,4-Dibenzoylbutan
97%
Synonym(e):
1,6-Diphenyl-1,6-hexandion
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO(CH2)4COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
SMILES String
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
InChIKey
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)