Merck
D183202
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethylpyrimidin
≥93%, technical grade
Größe auswählen
10 G
CHF 278.00
CHF 278.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 278.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
107068
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 278.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥93%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)ncn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-6(2)8-4-7-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
LSBIUXKNVUBKRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)