D146706
9,10-Dimethyl-anthracen
99%
Synonym(e):
9,10-Dimethylanthracene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c2ccccc2c(C)c3ccccc13
InChI
1S/C16H14/c1-11-13-7-3-5-9-15(13)12(2)16-10-6-4-8-14(11)16/h3-10H,1-2H3
InChIKey
JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves