CLS982625X
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit PTFE-belegtem Schraubdeckel
O.D. × L 25 mm × 200 mm
Synonym(e):
Corning® 9826
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
Gewindegröße
24-410
Verpackung
case of 144
pack of 48 ea
Hersteller/Markenname
Corning 9826-25X
AD × L
25 mm × 200 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
- The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
- White enamel marking spot for pencil notations.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)