CLS708710
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 10.0 mL
Synonym(e):
Corning® 7087
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7087-10
Abstufung und Genauigkeit Messbereich
0-9.5 mL, accuracy: 0.1 mL
Messbereich Volumen
10.0 mL
AD × L
10 mm × 350 mm
Kapazität
10 mL
Spitzengröße
, Wide
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)