Merck
CLS6949
Corning® organic chemistry glassware kit with 24/40 joints
borosilicate glass (code 7740), non-sterile
Synonym(e):
Corning® 6949
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass (code 7740)
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 6949
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Kits verwenden durchwegs {ST} Schliffverbindungen und werden komplett mit einem Vinylkoffer geliefert, in dem die Komponenten in einen Urethan-Schaumstoff befestigt sind.
Komponenten:
1.
zylindrischer Trichter, 100 ml
2. Liebig-Kühler
3. Kühlfinger-Kondensator
4. Pyrex® Stopfen
5. Vakuum-Destillations-Adapter
6. Gummi-Thermometer-Halter
7. Destillations-Adapter
8. Verbindungs-Adapter (2 St.)
9. Rundkolben, 500 ml
10. Reagenzglas
11. Trockenrohr
12. Thermometer
13. Outlet-Adapter
14. Rundkolben, 250 ml
15. Rundkolben, 10 ml
Komponenten
Components:
1.
Liebig condenser column
2. Cold-finger condenser
3. Round-bottom boiling flask, 100 mL
4. Round-bottom boiling flask, 250 mL
5. Round-bottom boiling flask, 500 mL
6. Graduated separatory funnel, 100 mL
7. PYREX® stopper
8. Reaction-vessel tube
9. Drying tube
10. Adapter outlet tube
11. Distilling tube adapter
12. Connecting tube adapters (2 each)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.