Merck
CLS6796220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug for use in Asia, Africa, Australia)
Synonym(e):
stirrers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.72
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 6796-220
Verfügbarkeit
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
Temperaturmessbereich
77-1022 °F
B × L × T
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
Platte B × L
4 in. × 5 in.
Farbe
none
Sonstige Hinweise
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)