CLS66402500
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 500 mL
Synonym(e):
Corning® 66402
About This Item
Empfohlene Produkte
Absperrhahngröße
4
Stopfengröße
27
Hersteller/Markenname
Corning 66402-500
Trichterkapazität
500 mL
Schaft AD × L
10 mm × 65 mm , below stopcock
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)