Merck
CLS6413125
Pyrex® Squibb separatory funnel, jointed top and bottom, PTFE stopcock
capacity 125 mL
Synonym(e):
Corning® 6413
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Absperrhahngröße
2
Verbindung
female joint ST/NS22
male joint ST/NS19
Hersteller/Markenname
Corning 6413-125
Kapazität
125 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)