Merck
CLS630242L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 2,000 mL
Synonym(e):
Corning® 63024
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 20.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 63024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
Volumen
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)