CLS616261L
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 1000 mL
Synonym(e):
Corning® 61626
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
Verpackung
case of 4 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 61626-1L
Flaschenhalsdurchm.
~71.5 mm
Kapazität
1000 mL
Durchm. × H
101 mm × 225 mm
Fitting
45
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)