CLS5641200
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Empfohlene Produkte
Stopfengröße
13
Leistungsmerkmale
class B
Verpackung
case of 12 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5641-200
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
200 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)