CLS5641P1L
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 1 L, with 24/29 tapered PP stopper
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
long
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Verpackung
pack of 1
case of 3
Hersteller/Markenname
Corning 5641P-1L
H × AD
300 mm × 127 mm
Größe
1 L
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)