CLS564050
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5640-50
tol. measuring range
0.05 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.