CLS55640500
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint stopper19
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 55640-500
Corning 55640
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)