Merck
CLS556401L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint stopper22
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 55640-1L
Corning 55640
tol. measuring range
0.30 mL
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)