Merck
CLS53411L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
conical flasks, filtering flask, flasks erlenmeyer
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
Stopfengröße
8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Rubber stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5341-1L
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)