Merck
CLS4985250
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Halsgewindegröße
38-430
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4985-250
Messbereich Volumen
50-200 mL
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)