Merck
CLS49602L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 4960-2L
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
With full length joints.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)