Merck
CLS5641P10
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
long
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5641P-10
H × AD
90 mm × 33 mm
Größe
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.