CLS44242XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
flask capacity 2,800 mL
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
closure type Plastic cap
Verpackung
case of 3
Hersteller/Markenname
Corning 4424-2XL
Kolbenkapazität
2,800 mL
Allgemeine Beschreibung
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)