CLS3950
Corning® PYREX® borosilicate glass fiber (BGF) filter discs 8 μm pore size
borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Pyrex® fiber glass wool, borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF)
Agentur
suitable for EPA 1613
Sterilität
non-sterile
Verpackung
box of 454 g 1box = 2 x 227g bags
Hersteller/Markenname
Corning 3950
Durchm. × L
2 in. × 22 ft
Porengröße
8 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supplied as a 2 in. diameter x 22 ft long piece.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Pyrex® fiber glass wool, pore size 8 μm is made of borosilicate glass fiber (BGF).
- Designed for use in heating mantles, hot plate heating, oven and microwave.
- May be autoclaved.
- Not applicable for vacuum or pressure applications.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.