CLS30622L
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 2,000 mL
Synonym(e):
Corning® 3062
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 20.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3062-2L
tol. measuring range
6.0 mL
Volumen
2,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)