Merck
CLS3046100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 100 mL
Synonym(e):
Corning® 3046
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3046-100
tol. measuring range
1.0 mL
Volumen
100 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)