Merck
CLS302210
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 10 mL
Synonym(e):
Corning® 3022
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3022-10
tol. measuring range
0.1 mL
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)