Merck
CLS300250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 50 mL
Synonym(e):
Corning® 3002
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3002-50
tol. measuring range
0.25 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to contain".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)