Merck
CLS211650
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonym(e):
burette, burettes, laboratory burette, Corning® 2116
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2116-50
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm PTFE Hahn und Staubschutzkappe oben. Hat Graduierung in weiß am Unterteil.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)