Merck
CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
burettes, glass burettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2105-25
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Corning® 2105
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)