CDS015873
(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethylamine
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
C[C@H](N)c1cccc(C)c1C
InChI
1S/C10H15N/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9H,11H2,1-3H3/t9-/m0/s1
InChIKey
BCMVLFXVTXOVBQ-VIFPVBQESA-N