CBR01507
1-Methyloctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CC1NCCN2CCCC12
InChI
1S/C8H16N2/c1-7-8-3-2-5-10(8)6-4-9-7/h7-9H,2-6H2,1H3
InChIKey
JTFHNFCIQLHQAY-UHFFFAOYSA-N