Wichtige Dokumente
C98500
Cycloheptan-Carboxylsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C7H13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4704 (lit.)
bp
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChIKey
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?