Merck
C95706
Sigma-Aldrich
Cyclobutancarbonylchlorid
98%
Synonym(e):
Cyclobutancarbonsäure-chlorid
About This Item
Lineare Formel:
C4H7COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
60 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H7ClO/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
InChIKey
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter