Merck
C77902
Sigma-Aldrich
Cholesterylhydrocinnamat
97%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hydrocinnamate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hydrocinnamate, Cholesteryl phenylpropionate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H54O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid crystal
Optische Aktivität
[α]27/D −24°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
109.5-110.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
isotropic phase to cholesteric phase 106 °C
cholesteric phase to isotropic phase 110 °C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCc5ccccc5
InChI
1S/C36H54O2/c1-25(2)10-9-11-26(3)31-17-18-32-30-16-15-28-24-29(38-34(37)19-14-27-12-7-6-8-13-27)20-22-35(28,4)33(30)21-23-36(31,32)5/h6-8,12-13,15,25-26,29-33H,9-11,14,16-24H2,1-5H3/t26-,29+,30+,31-,32+,33+,35+,36-/m1/s1
InChIKey
KPNKAGLPVPTLGB-ZOJFKXTHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)