Merck
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorphenyl)piperazin -monohydrochlorid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClN2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChIKey
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)