Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
C4753
4-Chlor-2-Nitrobenzaldehyd
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
powder
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?