Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.98
EC Number:
201-780-7
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1875040
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Chloranilsäure, 99%
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI key
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
assay
99%
mp
≥300 °C (lit.)
Application
Reactant involved in:
- Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
- Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
- Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
- Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
- Salt formation with organic bases
- Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?