Wichtige Dokumente
C110604
Cyclooctylamin
97%
Synonym(e):
Aminocyclooctan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8H,1-7,9H2
InChIKey
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?