BR781960
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
Größe auswählen
CHF 154.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 154.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
round bottom
transparent wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 781960
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
transparent
Bindungsart
cell culture treated
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)