BR701364
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Synonym(e):
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
Größe auswählen
CHF 118.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 118.00
Empfohlene Produkte
Materialien
Rayon
Rayon film
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
gas permeable
self-adhesive
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701364
Eignung
suitable for (for cell and tissue culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Air permeable for optimum oxygen supply
- Secure seal against contamination
- Pierceability for easy sample extraction
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)