Merck
BR362338
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, former standard ASTM D96
Synonym(e):
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
Größe auswählen
2 EA
CHF 85.30
CHF 85.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 85.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 85.30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 700 × g
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 362338
Länge
167 mm
Allgemeine Beschreibung
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)