BR27826
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 50 mL , with 0.5 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Größe auswählen
CHF 150.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 150.00
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 27826
Messbereich
accuracy: 0.5 mL
Kapazität
50 mL , with 0.5 mL subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.