BR22523
BRAND® BLAUBRAND® automatische Bürette nach Pellet
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Synonym(e):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Pellet pattern
Größe auswählen
CHF 250.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 250.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Leistungsmerkmale
class AS
subdivision 0.1 mL
without bottle
without intermediate stopcock
Hersteller/Markenname
BRAND 22523
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Volumen
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)