Merck
BR144310
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 12 mm
Synonym(e):
Stoppers
Größe auswählen
10 EA
CHF 8.70
CHF 8.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 8.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 8.70
Check Cart for Availability
Materialien
silicone
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144310
Höhe
20 mm
Bodendurchm.
8 mm
Oberteil Durchm.
12 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)