Merck
Z165204
Mikrostopfen aus rotem Gummi
L 50 mm
Synonym(e):
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
Größe auswählen
12 EA
CHF 41.40
CHF 41.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 41.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 41.40
Check Cart for Availability
Länge
50 mm
Bodendurchm.
3 mm
Oberteil Durchm.
12.7 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)