Merck
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
Größe auswählen
4 EA
CHF 41.00
CHF 41.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 41.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 41.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B0718
Allgemeine Beschreibung
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
Rechtliche Hinweise
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)