Merck
BASMF2014
Sigma-Aldrich
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
Größe auswählen
1 EACH
CHF 524.00
CHF 524.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 524.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
CHF 524.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.95%
Durchmesser
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
Rechtliche Hinweise
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)