BAF188720000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, holds 120 x 16-20mm Tubes
Synonym(e):
polypropylene rack, tube holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold holds 120 x 16-20mm Tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18872-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
Plattform H
2.8125 in. (71 mm)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
- Useful in clinical labs for storage of samples
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)