Merck
WHA10453007
Whatman® pressure filtration devices, MD 050
MD 050/0/18, Connector olive external diam. 9 to 11 mm, for pressure hoses
Synonym(e):
Z751383
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10453007
Whatman Article No. 28415707 (US reference)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Inlet/outlet connections for MD 050 and MD 142/5 stainless steel pressure filtration devices.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)